Masterflex® L/S® Replacement Motor for Digital Benchtop Modular Drive with Remote I/O, 100 rpm
Artikelnr. MFLX07557-12
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
- Für die Verwendung mit Modularem Tischantrieb 07557-10 geeignet
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 2,2 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Austauschmotor für 07557-10; 100 U/min
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07557-12
- Motor height:114 mm (4,5")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 33
- Motor length:273 mm (10,75")
- Motor width:111 mm (4,375")
- Washdown capable:No
- Motor:75 W
- Garantie:2 years
- VE:1
- Max. RPM:100 rpm
- No. of pump heads accepted:4
Frequently Bought Together