Masterflex® L/S® Replacement Controller for Digital Benchtop Modular Drive with Remote I/O, 600 rpm; 115/230 VAC
Artikelnr. MFLX07557-04
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
- Für die Verwendung mit Modularem Antrieb zur Verwendung auf Tischen 07557-00 geeignet
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 2,2 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Steuerung für Modularen Antrieb, für 07557-00, 115/230VAC
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:07557-04
- Controller height:140 mm (5,5")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:263 mm (10,4062")
- Controller width:211 mm (8,4062")
- Speed control:±0,25%
- Washdown capable:No
- Garantie:2 years
- VE:1
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together