Masterflex® L/S® Ersatzmotor für Analogen Modularen Antrieb, 100 U/min, IP21; 115 VAC
Catalog # MFLX07553-12
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System
Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe.
- Leistung:115 VAC; 50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Ersatzmotor für Analogen Modularen Antrieb, 100 U/min, IP21; 115 VAC
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07553-12
- Min. RPM:1 U/min
- Motor height:117 mm (4.625")
- Motor IP rating:IP 21
- Motor length:200 mm (7.875")
- Motor width:97 mm (3,8125")
- Open-head sensor:Nein
- Reversible motor:Ja
- Washdown capable:Nein
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Max. RPM:100 rpm
- Motor hp:0,1
Frequently Bought Together