ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Multichannel Pump Head for High-Performance Tubing, 4-Channel
Artikelnr. MFLX07536-04
undefined
Masterflex® L/S® Multichannel Pump Head for High-Performance Tubing, 4-Channel
Artikelnr. MFLX07536-04
Über diesen Artikel
Erreichen Sie einen pulsationsarmen, synchronen Fluss in mehreren Kanälen ohne Kassetten
  • Flussrate 0.045 bis 2300 ml/min pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit und Schlauchgröße ab
  • Edelstahlrotor (ES) / stabilere und chemikalienbeständigere Rollen
  • Stapelbare Köpfe mit zwei, vier oder acht Kanälen, insgesamt bis zu 24 Kanälen
  • Einfache Schlauchinstallation— Schläuche einsetzen, Schlauchbett verschließen und starten Sie die Pumpe
  • Köpfe mit drei Rollen bieten höhere Flussraten
Die L/S® Mehrkanal-Pumpenköpfe sind aus bearbeitetem Edelstahl (ES) und eloxiertem Aluminium mit ES-Rotor, -Lagern und -Rollen aus Edelstahl für einen zuverlässigen Dauerbetrieb konstruiert. Wählen Sie je nach Ihren Anwendungsanforderungen Pumpenköpfe für Microbore-Schläuche, L/S-Präzisionsschläuche oder L/S-Hochleistungs-Präzisionsschläuche. Kompatibel mit L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können und minimal 1/1h PS erreichen.
  • Maximale Durchflussrate:
    9200 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    4
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Mehrkanal-Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche, 4 Kanäle
  • Höhe:
    76 mm
  • Länge:
    122 mm
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07536-04
  • Gear ratio:
    1:1
  • Max. flow rate per channel:
    2300 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0,032 ml/min
  • Occlusion:
    Fixed
  • Open-head sensor:
    No
  • Optimum RPM range:
    0,02 - 600 rpm
  • Suction lift:
    8,8 m (29 ft.)
  • Tubing retention:
    Stopped Tubing
  • Tubing sizes accepted:
    Two-stop L/S® 15, L/S 24, L/S 35
  • Volume per revolution with L/S 15 tubing:
    1,6 ml
  • Volume per revolution with L/S 24 tubing:
    2,8 ml
  • Volume per revolution with L/S 35 tubing:
    3,8 ml
  • Garantie:
    1 year
  • VE:
    1
  • Rollen:
    3
  • Breite:
    114 mm
  • Gehäusematerial:
    Anodized aluminium
  • Rotor material:
    Stainless Steel
Frequently Bought Together