Masterflex® L/S® Multichannel Pump Head for High-Performance Tubing, 2-Channel
Catalog # MFLX07536-02
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Erreichen Sie einen pulsationsarmen, synchronen Fluss in mehreren Kanälen ohne Kassetten
- Flussrate 0.045 bis 2300 ml/min pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit und Schlauchgröße ab
- Edelstahlrotor (ES) / stabilere und chemikalienbeständigere Rollen
- Stapelbare Köpfe mit zwei, vier oder acht Kanälen, insgesamt bis zu 24 Kanälen
- Einfache Schlauchinstallation— Schläuche einsetzen, Schlauchbett verschließen und starten Sie die Pumpe
Die L/S® Mehrkanal-Pumpenköpfe sind aus bearbeitetem Edelstahl (ES) und eloxiertem Aluminium mit ES-Rotor, -Lagern und -Rollen aus Edelstahl für einen zuverlässigen Dauerbetrieb konstruiert. Wählen Sie je nach Ihren Anwendungsanforderungen Pumpenköpfe für Microbore-Schläuche, L/S-Präzisionsschläuche oder L/S-Hochleistungs-Präzisionsschläuche. Kompatibel mit L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können und minimal 1/1h PS erreichen.
- Maximale Durchflussrate:4600 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Mehrkanal-Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche, 2 Kanäle
- Höhe:76 mm
- Länge:75 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:07536-02
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:2300 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,032 ml/min
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Stopped Tubing
- Tubing sizes accepted:Two-stop L/S® 15, L/S 24, L/S 35
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,6 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 35 tubing:3,8 ml
- Garantie:1 year
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:114 mm
- Gehäusematerial:Anodized aluminium
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together