Masterflex® L/S® Mehrkanal-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, 8 Kanäle
Catalog # MFLX07535-08
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Erreichen Sie einen pulsationsarmen, synchronen Fluss in mehreren Kanälen ohne Kassetten
- Flussrate 0.045 bis 2300 ml/min pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit und Schlauchgröße ab
- Edelstahlrotor (ES) / stabilere und chemikalienbeständigere Rollen
- Stapelbare Köpfe mit zwei, vier oder acht Kanälen, insgesamt bis zu 24 Kanälen
- Einfache Schlauchinstallation— Schläuche einsetzen, Schlauchbett verschließen und starten Sie die Pumpe
Die L/S® Mehrkanal-Pumpenköpfe sind aus bearbeitetem Edelstahl (ES) und eloxiertem Aluminium mit ES-Rotor, -Lagern und -Rollen aus Edelstahl für einen zuverlässigen Dauerbetrieb konstruiert. Wählen Sie je nach Ihren Anwendungsanforderungen Pumpenköpfe für Microbore-Schläuche, L/S-Präzisionsschläuche oder L/S-Hochleistungs-Präzisionsschläuche. Kompatibel mit L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können und minimal 1/1h PS erreichen.
- Maximale Durchflussrate:2240 ml/min
- Anzahl der Kanäle:8
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Mehrkanal-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, 8 Kanäle
- Höhe:76 mm
- Länge:122 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:07535-08
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:280 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0009 ml/min
- Occlusion:Fest
- Open-head sensor:Nein
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Schläuche mit Stopp
- Tubing sizes accepted:Zwei-Stopp L/S® 13, L/S 14, L/S 16
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0.045 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,16 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,47 ml
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Rollen:6
- Breite:114 mm
- Gehäusematerial:Anodized aluminium
- Rotor material:Edelstahl
Frequently Bought Together