Masterflex® L/S® Analoger Kompakter Antrieb mit fester Drehzahl, 100 U/min; 12 VDC
Artikelnr. MFLX07533-50
Lieferant: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
ISO9001
Über diesen Artikel
Nutzen Sie es, wo immer Sie es benötigen—ideal zum Feldeinsatz geeignet.
- Durchflussrate 6 bis 2700 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Der robuste, dauerbelastbare Motor ist ideal für Anwendungen geeignet, die einen Vollzeit-Betrieb erfordern
- Variieren Sie die Eingangsspannung, um die Drehzahl zu ändern und kehren Sie die Polarität der Eingangsspannung für die entgegengesetzte Richtung um—Der Antrieb kann vollständig über eine Stromquelle gesteuert werden.
- Mit einem chemikalienbeständigen Motorgehäuse aus epoxidbeschichtetem Stahl, erfüllt die Schutzart IP52
- Nimmt bis zu 2 Pumpenköpfen auf
Diese Kompaktantriebe mit fester Drehzahl nutzen eine 12 VDC Eingangsspannung. Stromanschluss über Ihre 12- oder 24-V-DC-Quelle über dreiadrige Kabel mit einem Querschnitt von 16 AWG und 30 cm (12 Zoll) langen Litzen mit abisolierten Enden Antriebe können 8 unterschiedliche Pumpenköpfe aufnehmen: Standard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schläuche, oder PTFE-Membran†.
Antriebe, die nur einen Pumpenkopf aufnehmen, können aufgrund des zu geringen Drehmoments nicht mit Hochleistungs-Pumpenköpfen oder PTFE-Schläuchen verwendet werden.
- Maximale Durchflussrate:580 ml/min
- Leistung:12 VDC; 3,2 A
- Steuertyp:Feste Drehzahl
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Kompakter Antrieb mit 12-VDC; 100 U/min.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07533-50
- Drive height:117 mm (4,625")
- Drive IP rating:IP 52
- Drive length:216 mm (8,5625")
- Drive width:97 mm (3,8125")
- Motor hp:1/20
- Open-head sensor:Nein
- Speed control:±5%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load-II, Easy-Load-3, Hochleistung, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran
- Motor:37 W
- Drehzahl:Fest
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted steel
- Max. RPM:100 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together