Masterflex® L/S® Peristaltic Pump Drive Replacement Brushes; 2/PK
MFLX07533-01
Tauschen Sie die Elemente Ihres Masterflex-Systems schnell und einfach aus.
- Wählen Sie Ersatzbürstenkappen und Bürsten basierend auf Ihrem Masterflex L/S-Antrieb
- Bürsten sollten alle sechs Monate oder nach 2000 Betriebsstunden inspiziert werden—je nachdem, was zuerst eintritt
Diese Antriebsersatzteile sind einfach anzubringen und verlängern die Lebensdauer Ihres Antriebs.
- Bezeichnung:L/S® Ersatzbürsten, 2/PK
- Environmentally Preferable:
- VE:2
Frequently Bought Together