Masterflex® Handheld Remote Controller, DB9(M) Connector; 6 ft (1.8 m) Cable
Catalog # MFLX07528-80
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
About this item
Leichte Steuerung Ihrer Masterflex® L/S®-Pumpe während dem Füllen und Dosieren.
- Für Masterflex® L/S®-Pumpen geeignet
- Langes 10-ft-Kabel erleichtert die Fernbedienbarkeit
- Verbindungstyp: DB9(M)
Diese ergonomischen Handsteuergeräte sind für die Steuerung grundlegender Pumpenantriebsoperationen vorgesehen Start/Stopp, Richtung und Ansaugen — in Abhängigkeit von den verfügbaren Antriebsfunktionen. Sie können die Schläuche auch durch den Griff führen, für eine komfortable Bedienung bei Füll- und Dosieranwendungen. Diese Handsteuergeräte akzeptieren Masterflex-Schlauchformate L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18, L/S 15, und L/S 24 (bis zu 7/16" Nenn-AD).
Delivery: Enthält ein 1,8 m (6 ft) langes Kabel mit bekanntem Anschlussstück.
- Bezeichnung:Fernbedienung; DB9(M) Stecker; 6 ft (1,8 m) Kabel
- Environmentally Preferable:
- Garantie:1 year
- VE:1
Frequently Bought Together