Masterflex® DB25 Male Connector; for Creating Your Own Cable
Catalog # MFLX07523-94
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Erstellen Sie Ihr eigenes Kabel zur Optimierung ihres Masterflex®-Antriebes.
- Wählen Sie die korrekte Verbindung für Ihre Masterflex®-Pumpe
Kombinieren Sie diese Verbinder mit geschirmtem Draht der Größe 20-22, um Ihr eigenes Schnittstellenkabel zu erstellen. Maximale Kabellänge 300 m (1000 Fuß).
- Bezeichnung:DB25 Stecker; zum Herstellen ihres eigenen Kabels
- Environmentally Preferable:
- Modell:07523-94
- Steuertyp:Analog Variable Speed
- Garantie:2 years
- VE:1
Frequently Bought Together