Masterflex® L/S® Economy Variable-Speed Drive Replacement Brushes; 2/PK
MFLX07520-06
Tauschen Sie die Elemente Ihres Masterflex-Systems schnell und einfach aus.
- Wählen Sie Ersatzbürstenkappen und Bürsten basierend auf Ihrem Masterflex L/S-Antrieb
- Bürsten sollten alle sechs Monate oder nach 2000 Betriebsstunden inspiziert werden—je nachdem, was zuerst eintritt
Diese Antriebsersatzteile sind einfach anzubringen und verlängern die Lebensdauer Ihres Antriebs.
- Bezeichnung:Ersatzbürsten für L/S Antriebe der Serien 07554-80, -85, -90, -95
- Environmentally Preferable:
- VE:2
Frequently Bought Together