Masterflex® L/S® Peristaltic Pump Replacement Brushes; 2/PK
MFLX07520-04
Tauschen Sie die Elemente Ihres Masterflex-Systems schnell und einfach aus.
- Wählen Sie Ersatzbürstenkappen und Bürsten basierend auf Ihrem Masterflex L/S-Antrieb
- Bürsten sollten alle sechs Monate oder nach 2000 Betriebsstunden inspiziert werden—je nachdem, was zuerst eintritt
Diese Antriebsersatzteile sind einfach anzubringen und verlängern die Lebensdauer Ihres Antriebs.
- Bezeichnung:Bürsten für Peristaltikpumpenantriebe
- Environmentally Preferable:
- Garantie:1 year
- Kompatibel mit:Series 07520, 07521, 07522, 07523, 07525, 07526, 07527, 07528, 07553 (except -50, -60), 07554 (except -50, -60), 07558, 07567, 07568, 07592, 77300
- VE:2
Frequently Bought Together