Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head, Replacement Main Body Assembly, White PPS Housing, SS Rotor
Artikelnr. MFLX07516-17
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Für Easy-Load®-Pumpenköpfe 07516-10, -12, -30, -32; 07518-10, -12, -30, -32 geeignet
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Easy-Load® Pumpenkopf, Ersatzgehäuse, Weißes PPS Gehäuse, SS-Rotor; je 1
- Seq:39
- Environmentally Preferable:
- Modell:07516-17
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together