Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head, Replacement Rotor and Bearing Assembly, White PPS Housing, CRS Rotor, for 07516-00
Catalog # MFLX07516-08
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Für Easy-Load®-Pumpenköpfe 07516-00 und 07518-00 geeignet
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Easy-Load® Pumpenkopf, Ersatzrotor-/Kugellagerbaugruppe, Weißes PPS Gehäuse, CRS-Rotor; je 1
- Seq:38
- Environmentally Preferable:
- Modell:07516-08
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together