Masterflex® L/S® Easy-Load® Pumpenkopf mit Langem-Schaft für Hochleistungs-Präzisionsschläuche, 4-Rollen, PARA-Gehäuse, SS-Rotor
MFLX07514-52
2 year warranty
Sparen Sie Zeit mit schnellen Schlauchwechseln und reduzierter Wartung.
- Neues Design und automatische Schlauchhalterung für mehrere Schlauchgrößen - Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
- Rotor aus Edelstahl (SS) zur verbesserten Haltbarkeit
In Kombination mit einem Masterflex® L/S® Antrieb oder kompatiblen System bildet dieser Easy-Load®-II-Pumpenkopf ein einfaches und benutzerfreundliches Peristaltikpumpensystem. Der Pumpenkopf ist mit mehreren verschiedenen Schlauchgrößen kompatibel und ermöglicht so eine große Bandbreite an Flussraten.
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Easy-Load® Pumpenkopf mit Langem-Schaft für Hochleistungs-Präzisionsschläuche, 4-Rollen, PARA-Gehäuse, SS-Rotor
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07514-52
- Occlusion:Fest
- Open-head sensor:Nein
- Tubing retention:Automatisch
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Rollen:4
- Gehäusematerial:Polyarylamide (PARA)
- Rotor material:Edelstahl
Frequently Bought Together