Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head Replacement Open-Head Sensor for 07514-series
Artikelnr. MFLX07514-08
Lieferant: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Easy-Load® Pumpenkopf Ersatz-Open Head Sensor für 07514-Serie
- Seq:35
- Environmentally Preferable:
- Modell:07514-08
- Open-head sensor:Yes
- Garantie:1 year
- VE:1
Frequently Bought Together