Masterflex® Series R Valveless Piston Pump Head Adapter Kit
Catalog # MFLX07115-99
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Masterflex® L/S® oder Antriebe der Q-Serie.
- Keine Ventile, die verstopfen oder verschleißen können
- Für Anwendungen mit geringem Durchfluss
- Kynar® Pumpenkörper widerstehen harten Chemikalien
- Pumpenköpfe der R-Serie sind mit rotierenden Kolben ausgestattet, um ein Verstopfen zu verhindern—ideal zum Pumpen von Visco
Compression fittings accept 1/4" OD tubing. For a complete assembly, order series R pump head and a Masterflex L/S® or series Q drive. Adapter kits let you attach pump heads to drives.
Die Fließeigenschaften können je nach Flüssigkeit variieren.
- Bezeichnung:Pumpenkopfadapter-Kit für R-Serie; R-Serie auf L/S-Antrieb
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07115-99
- Inlet connection:Series R Head to L/S Drive Adapter
- Garantie:1 year
- VE:1
Frequently Bought Together