Masterflex® L/S® Standard Pump Head for High-Performance Precision Tubing L/S® 36, Polycarbonate Housing, SS Rotor
Artikelnr. MFLX07036-31
Lieferant: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
ISO9001
Spezifikationen
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Catalog No:
- MFLX07036-31
- MFLX07036-30
- MFLX07024-21
- MFLX07024-20
- MFLX07035-21
- MFLX07035-20
- MFLX07015-52
- MFLX07024-52
- MFLX07015-21
- MFLX07015-20
- Modell:
- 07036-31
- 07036-30
- 07024-21
- 07024-20
- 07035-21
- 07035-20
- 07015-52
- 07024-52
- 07015-21
- 07015-20
- Gear ratio:
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Occlusion:
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Optimum RPM range:
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Suction lift:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 36
- L/S® 36
- L/S® 24
- L/S® 24
- L/S® 35
- L/S® 35
- L/S® 15
- L/S® 24
- L/S® 15
- L/S® 15
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:
- 1,7 ml
- 1,7 ml
- 1,7 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:
- 2,8 ml
- 2,8 ml
- 2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 35 tubing:
- 3,8 ml
- 3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 36 tubing:
- 4,8 ml
- 4,8 ml
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Ideal für Anwendungen zur Flüssigkeitsübertragung, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.
- Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
- Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit gleichseitigem Schlauchein- und -austritt—perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Die Standardköpfe sind kompakt und lassen sich leicht in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Je nach Antriebsempfehlung können bis zu vier Köpfe gestapelt werden
- Der Rotor wird aus Edelstahl (SS) für eine verbesserte Haltbarkeit hergestellt
- Zur Verwendung mit Hochleistungs-Schläuchen L/S® 36 für Präzisionspumpen geeignet
Dieser Standard-Pumpenkopf ist für Hochleistungs-Präzisionsschläuche geeignet—wählen Sie diese Pumpenköpfe für eine bessere Druckerzeugung, Ansaughöhe, Übertragung viskoser Flüssigkeiten und eine längere Lebensdauer der Schläuche. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Größen von Hochleistungs-Präzisionsschläuchen: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36.
Delivery: Einschließlich Schlüssel zum Anschließen von Schläuchen und Befestigungsmaterial für einen Kanal.
- Maximale Durchflussrate:2900 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Standard-Pumpenkopf für Hochleistungs-Präzisionsschläuche L/S® 36, Polycarbonatgehäuse, SS-Rotor
- Höhe:77 mm
- Länge:70 mm
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:07036-31
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 36
- Volume per revolution with L/S 36 tubing:4,8 ml
- Garantie:1 year
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:77 mm
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together