ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Standard Pump Head with Long-Shaft for High-Performance Precision Tubing, L/S 24, Polycarbonate Housing, SS Rotor
  MFLX07024-10
undefined
Masterflex® L/S® Standard Pump Head with Long-Shaft for High-Performance Precision Tubing, L/S 24, Polycarbonate Housing, SS Rotor
  MFLX07024-10
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
  • Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
  • Geeignet für die Verwendung mit L/S® 24 Schlauchgröße
  • Der Rotor besteht aus Edelstahl (SS) für eine verbesserte Haltbarkeit
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.
  • Maximale Durchflussrate:
    1700 ml/min
  • Min. flow rate:
    2,8 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Standardpumpenkopf mit langem Schaft für L/S-Schläuche der Größe 24, PC-Gehäuse/ES-Rotor.
  • Seq:
    08
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07024-10
  • Gear ratio:
    1:1
  • Occlusion:
    Fixed
  • Optimum RPM range:
    0,02 - 600 rpm
  • Tubing retention:
    Manual
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 24
  • Volume per revolution with L/S 24 tubing:
    2,8 ml
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Rollen:
    Three; stainless steel
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Rotor material:
    Stainless Steel
Frequently Bought Together