ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf mit langem Schaft für Hochleistungs-Präzisionsschläuche L/S 24, Gehäuse aus Polycarbonat, CRS-Rotor
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf mit langem Schaft für Hochleistungs-Präzisionsschläuche L/S 24, Gehäuse aus Polycarbonat, CRS-Rotor
Catalog # MFLX07024-00
undefined
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf mit langem Schaft für Hochleistungs-Präzisionsschläuche L/S 24, Gehäuse aus Polycarbonat, CRS-Rotor
Catalog # MFLX07024-00
About this item
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
  • Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
  • Geeignet für die Verwendung mit L/S® 24 Schlauchgröße
  • Der Rotor besteht aus kaltgewalztem Stahl (CRS) für eine bessere chemische Beständigkeit
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.
  • Maximale Durchflussrate:
    1700 ml/min
  • Min. flow rate:
    2,8 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Standardpumpenkopf mit langem Schaft für L/S- 24-Schläuche, PC-Gehäuse/CRS-Rotor
  • Seq:
    07
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07024-00
  • Gear ratio:
    1:1
  • Occlusion:
    Fest
  • Optimum RPM range:
    0,02 - 600 rpm
  • Tubing retention:
    Manuell
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 24
  • Volume per revolution with L/S 24 tubing:
    2,8 ml
  • Garantie:
    2 Jahre
  • VE:
    1
  • Rollen:
    Drei; Kaltgewalzter Stahl
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Rotor material:
    Kaltgewalzter Stahl
Frequently Bought Together