Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, Short Shaft, SS Rotor
Artikelnr. MFLX07019-85
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Aus haltbarem kaltgewalztem Stahl (SS) hergestellt
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Standard-Pumpenkopf, Ersatzrotor-Aufbau, Kurzer Schaft, SS-Rotor; je 1
- Seq:28
- Environmentally Preferable:
- Modell:07019-85
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P 73, 82
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together