Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, I/P® 73
Artikelnr. MFLX07019-79
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Zur Verwendung mit I/P® 73 Standard-Pumpenkopf geeignet
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat (PC) und Rotor aus kaltgewalztem Stahl (SS)
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Standard-Pumpenkopf, Ersatz-Endkappenbaugruppe, Polycarbonat-Gehäuse, SS-Rotor, I/P 73-Schlauch
- Seq:24
- Environmentally Preferable:
- Modell:07019-79
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P 73
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together