Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, CRS Rotor, I/P® 73
Artikelnr. MFLX07019-78
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Geeignet für die Verwendung mit dem I/P® 73 Standard-Pumpenkopf
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat (PC) und Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS)
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Standard-Pumpenkopf, Ersatz-Endkappenbaugruppe, Polycarbonat-Gehäuse, CRS-Rotor, I/P 73-Schlauch
- Seq:23
- Environmentally Preferable:
- Modell:07019-78
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P 73
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together