Masterflex® I/P® Standard-Pumpenköpfe, Avantor®
Product Details & Documents
Höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit aller I/P-Pumpenköpfe—ideal für die Dosierung und das Abfüllen.
- Jedes Modell ist für eine einzige Schlauchgröße optimiert, um die Leistung und Lebensdauer der Schläuche zu maximieren
- Der kostengünstige Pumpenkopf ist eine ausgezeichnete Wahl für spezielle Anwendungen
- Stapeln Sie zwei Pumpenköpfe, um die Durchflussrate zu verdoppeln
Das klassische Design des Standard-Pumpenkopfs gewährleistet genaueste und wiederholbare Leistung, die bei Dosieranwendungen wichtig ist. Ein um 360 Grad präzisionsgeformter Verschlusskörper gewährleistet optimale Genauigkeit und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
Wählen Sie zwischen einem PC-Gehäuse mit CRS- oder SS-Rotor oder einem PPS-Gehäuse mit SS-Rotor. PC ist wirtschaftlich und transparent, während PPS eine verbesserte chemische Beständigkeit bietet. SS-Rotoren verfügen über PTFE-versiegelte SS-Lager für lange Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand; CRS-Rotoren haben abgeschirmte Lager.
Das Design des Standard-Pumpenkopfes ermöglicht die präziseste Dosiergenauigkeit aller MASTERFLEX Pumpenköpfe.
Lieferumfang: Einschließlich Montagematerial für einen Kanal, austauschbarer Zapfenmuffe für geräuscharmen Betrieb und lange Lebensdauer sowie Schlüssel zum Einlegen der Schläuche. Um zwei Pumpenköpfe an einem Antrieb zu montieren, bestellen Sie das Zweikanal-Montagematerial 07019-96 unter "Zubehör".
Dokumente
Spezifikationen
- Maximale Durchflussrate:13000 ml/min (3,5 gal./min)
- Bezeichnung:I/P® Standard-Pumpenkopf für I/P® 82 Schläuche, Polycarbonatgehäuse, SS Rotor
- Höhe:139 mm
- Länge:85 mm
- Seq:05
- Rollen:3
- Breite:132 mm
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Edelstahl
- Occlusion:Fest
- Cat. No.:MFLX07019-31
- Open-head sensor:Nein
- Modell:07019-31
- Pump series:I/P
- Garantie:2 Jahre
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:20 ml
- Optimum RPM range:0,1 - 650 rpm
- Tubing sizes accepted:I/P® 82
- Anzahl der Kanäle:1
- Tubing retention:Manuell
- Gear ratio:1:1
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX77600-03I/P® Standard-Pumpenkopf Ersatz-Zapfenmuffe; 10/PkEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - 164,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07019-95I/P® Befestigungsmaterial für Standard-Pumpenköpfe, zum Montieren einer Pumpe, EdelstahlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 58,20 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07019-96I/P® Befestigungsmaterial für Standard-Pumpenköpfe, zum Montieren von zwei Pumpen, EdelstahlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 106,00 €
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.