ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 18, PPS Housing, SS Rotor
  MFLX07018-52
2 year warranty
undefined
Masterflex® L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 18, PPS Housing, SS Rotor
  MFLX07018-52
2 year warranty
Ideal für Anwendungen zur Flüssigkeitsübertragung, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.
  • Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
  • Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit gleichseitigem Schlauchein- und -austritt—perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Die Standardköpfe sind kompakt und lassen sich leicht in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
  • Je nach Antriebsempfehlung können bis zu vier Köpfe gestapelt werden
  • Der Rotor wird aus Edelstahl (SS) für eine verbesserte Haltbarkeit hergestellt
  • Zur Verwendung mit L/S® 18 Schläuchen für Präzisionspumpen geeignet
Dieser Standard-Pumpenkopf ist für Präzisionsschläuche geeignet— er gewährleistet eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Größen von Präzisionsschläuchen: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18.
 : Einschließlich Schlüssel zum Anschließen von Schläuchen und Befestigungsmaterial für einen Kanal.
  • Maximale Durchflussrate:
    2300 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Standard-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche L/S® 18, PPS-Gehäuse, SS-Rotor
  • Höhe:
    77 mm
  • Länge:
    64 mm
  • Seq:
    15
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07018-52
  • Gear ratio:
    1:1
  • Occlusion:
    Fixed
  • Open-head sensor:
    No
  • Optimum RPM range:
    0,02 - 600 rpm
  • Suction lift:
    6,7 m (22 ft.)
  • Tubing retention:
    Manual
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 18
  • Volume per revolution with L/S 18 tubing:
    3,8 ml
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Rollen:
    3
  • Breite:
    77 mm
  • Gehäusematerial:
    PPS
  • Rotor material:
    Stainless Steel
Frequently Bought Together