ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, L/S® 17
  MFLX07017-91
undefined
Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, L/S® 17
  MFLX07017-91
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
  • Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
  • Zur Verwendung mit L/S®-Standard-Pumpenköpfen mit 07017-10 und -21
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Standard-Pumpenkopf, Ersatz-Endkappenbaugruppe, Polycarbonat-Gehäuse, SS-Rotor, L/S 17-Schlauch
  • Seq:
    16
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07017-91
  • Open-head sensor:
    No
  • Tubing sizes accepted:
    L/S 17
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Rotor material:
    Stainless Steel
Frequently Bought Together