Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf mit langem Schaft für Präzisionsschläuche L/S® 16, Gehäuse aus Polycarbonat, SS-Rotor
Catalog # MFLX07016-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
- Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
- Geeignet für die Verwendung mit L/S® 16 Schlauchgröße
- Der Rotor besteht aus Edelstahl (SS) für eine verbesserte Haltbarkeit
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.
- Maximale Durchflussrate:480 ml/min
- Min. flow rate:0,8 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Standardpumpenkopf mit langem Schaft für L/S-Schläuche der Größe 16, PC-Gehäuse/ES-Rotor.
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:07016-10
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fest
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Manuell
- Tubing sizes accepted:L/S® 16
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Rollen:Drei; Edelstahl
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Edelstahl
Frequently Bought Together