Masterflex® L/S® Standard Pump Head with Long-Shaft for Precision Tubing, L/S® 16, Polycarbonate Housing, CRS Rotor
Artikelnr. MFLX07016-00
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
- Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
- Geeignet für die Verwendung mit L/S® 16 Schlauchgröße
- Der Rotor besteht aus kaltgewalztem Stahl (CRS) für eine bessere chemische Beständigkeit
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.
- Maximale Durchflussrate:480 ml/min
- Min. flow rate:0,8 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Standardpumpenkopf mit langem Schaft für L/S- 16-Schläuche, PC-Gehäuse/CRS-Rotor
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:07016-00
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 16
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:Three; cold-rolled steel
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Cold-rolled Steel
Frequently Bought Together