ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, High-Performance Precision Tubing Sizes, CRS Rotor
Artikelnr. MFLX07015-80
undefined
Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, High-Performance Precision Tubing Sizes, CRS Rotor
Artikelnr. MFLX07015-80
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
  • Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
  • Zur Verwendung mit L/S®-Standard-Pumpenköpfen mit 07015-20 und -42; 07024-20 und -42
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Standard-Pumpenkopf, Ersatzrotor-Aufbau, Hochleistungs-Präzisionsschlauchgrößen, CRS-Rotor; je 1
  • Seq:
    09
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07015-80
  • Open-head sensor:
    No
  • Tubing sizes accepted:
    L/S 15, 24, 35, 36
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Rotor material:
    Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together