Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf mit langem Schaft für Hochleistungs-Präzisionsschläuche L/S 15, Gehäuse aus PPS, ES-Rotor
Catalog # MFLX07015-50
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
- Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
- Geeignet für die Verwendung mit L/S® 15 Schlauchgröße
- Der Rotor besteht aus Edelstahl (SS) für eine verbesserte Haltbarkeit
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.
- Maximale Durchflussrate:1000 ml/min
- Min. flow rate:1,7 ml/min
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Standardpumpenkopf mit langem Schaft für L/S 15-Schläuche, PPS-Gehäuse/SS-Rotor.
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:07015-50
- Tubing sizes accepted:L/S® 15
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Edelstahl
Frequently Bought Together