ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, CRS Rotor, L/S® 14
Artikelnr. MFLX07014-81
undefined
Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, CRS Rotor, L/S® 14
Artikelnr. MFLX07014-81
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
  • Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
  • Zur Verwendung mit L/S®-Standard-Pumpenköpfen mit 07014-00, -20, -70 und -72
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Standard-Pumpenkopf, Ersatz-Endkappenbaugruppe, Polycarbonat-Gehäuse, CRS-Rotor, L/S 14-Schlauch
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07014-81
  • Open-head sensor:
    No
  • Tubing sizes accepted:
    L/S 14
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Rotor material:
    Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together