Masterflex® L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 14, Polycarbonate Housing, SS Rotor
MFLX07014-21
2 year warranty
- Catalog No:
- MFLX07014-21
- MFLX07017-52
- MFLX07014-20
- MFLX07017-21
- MFLX07014-52
- MFLX07016-52
- MFLX07017-20
- MFLX07013-20
- MFLX07018-21
- MFLX07018-20
- MFLX07013-52
- MFLX07016-21
- MFLX07013-21
- MFLX07016-20
- MFLX07018-52
- Modell:
- 07014-21
- 07017-52
- 07014-20
- 07017-21
- 07014-52
- 07016-52
- 07017-20
- 07013-20
- 07018-21
- 07018-20
- 07013-52
- 07016-21
- 07013-21
- 07016-20
- 07018-52
- Gear ratio:
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Occlusion:
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Optimum RPM range:
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- 0,02 - 600 rpm
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Suction lift:
- 8,8 m (29 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- Tubing retention:
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Manual
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 14
- L/S® 17
- L/S® 14
- L/S® 17
- L/S® 14
- L/S® 16
- L/S® 17
- L/S® 13
- L/S® 18
- L/S® 18
- L/S® 13
- L/S® 16
- L/S® 13
- L/S® 16
- L/S® 18
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:
- 0,06 ml
- 0,06 ml
- 0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:
- 0,21 ml
- 0,21 ml
- 0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:
- 0,8 ml
- 0,8 ml
- 0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:
- 2,8 ml
- 2,8 ml
- 2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 18 tubing:
- 3,8 ml
- 3,8 ml
- 3,8 ml
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
Ideal für Anwendungen zur Flüssigkeitsübertragung, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.
- Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
- Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit gleichseitigem Schlauchein- und -austritt—perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Die Standardköpfe sind kompakt und lassen sich leicht in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Je nach Antriebsempfehlung können bis zu vier Köpfe gestapelt werden
- Der Rotor wird aus Edelstahl (SS) für eine verbesserte Haltbarkeit hergestellt
- Zur Verwendung mit L/S® 14 Schläuchen für Präzisionspumpen geeignet
Dieser Standard-Pumpenkopf ist für Präzisionsschläuche geeignet— er gewährleistet eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Größen von Präzisionsschläuchen: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18.
: Einschließlich Schlüssel zum Anschließen von Schläuchen und Befestigungsmaterial für einen Kanal.
- Maximale Durchflussrate:130 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Standard-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche L/S® 14, Polycarbonatgehäuse, SS-Rotor
- Höhe:77 mm
- Länge:64 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:07014-21
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 14
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:77 mm
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together