Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, for Precision Tubing, CRS Rotor
Artikelnr. MFLX07013-80
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Für die Verwendung mit L/S® Standard-Pumpenköpfen 07013-20, -42; 07014-20, -42; 07016-20, -42; 07017-20, -42; 07018-20, -42 geeignet
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Standard-Pumpenkopf, Ersatzrotor-Aufbau, Präzisionsschlauchgrößen, CRS-Rotor; je 1
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07013-80
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together