ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf mit langem Schaft für Präzisionsschläuche L/S® 13, Gehäuse aus Polycarbonat, ES-Rotor
Artikelnr. MFLX07013-10
undefined
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf mit langem Schaft für Präzisionsschläuche L/S® 13, Gehäuse aus Polycarbonat, ES-Rotor
Artikelnr. MFLX07013-10
Über diesen Artikel
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
  • Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
  • Geeignet für die Verwendung mit L/S® 13 Schlauchgröße
  • Der Rotor besteht aus Edelstahl (SS) für eine verbesserte Haltbarkeit
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.
  • Maximale Durchflussrate:
    36 ml/min
  • Min. flow rate:
    0,06 ml/min
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Standardpumpenkopf mit langem Schaft für L/S-Schläuche der Größe 13, PC-Gehäuse/ES-Rotor.
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07013-10
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 13
  • Volume per revolution with L/S 13 tubing:
    0,06 ml
  • Garantie:
    2 Jahre
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Rotor material:
    Kaltgewalzter Stahl (CRS)
Frequently Bought Together