ContactUsLinkComponent
Micropump Low-Flow Pumpenkopf, druckbelastet, 0,084 mL/Umdrehung
  MFLX07002-35
undefined
Micropump Low-Flow Pumpenkopf, druckbelastet, 0,084 mL/Umdrehung
  MFLX07002-35
Wir bieten eine Auswahl an C-Mount für Ihre Low-Flow-Anwendungen.
  • Findet Verwendung bei Anwendungen, die einen hohen Anfangsdifferenzdruck erfordern. Die Saugschuhkonstruktion gewährleistet einen vollständigen Flüssigkeitstransfer für eine verbesserte volumetrische Genauigkeit
  • Der Wirkungsgrad der Pumpe steigt mit zunehmendem Förderdruck
Der kompakte Pumpenkopf benötigt einen Antrieb um korrekt zu funktionieren. Antrieb muss separat bestellt werden. Optional Service-Kit Enthält: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn Separat zu bestellen. Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.
  • Förderleistung:
    0,084 ml/rev
  • Maximale Durchflussrate:
    672 ml/min
  • Max. Viskosität:
    100 cP
  • Seal material:
    PTFE
  • Bezeichnung:
    Low-Flow Pumpenkopf, druckbelastet, 0,084 ml/Umdrehung
  • Environmentally Preferable:
  • Differential pressure:
    2,8 bar (40 psi)
  • Duty cycle continuous:
    Ja
  • Gear material:
    Carbon-Graphit
  • Inlet connection:
    0.125 NPT(F)
  • Outlet connection:
    0.125 NPT(F)
  • Particulates:
    Nein
  • Relief valve:
    Nein
  • Run dry:
    Unter 30 Sekunden
  • Min. temperature:
    –46 °C (–50 °F)
  • Max. temperature:
    177 °C (350 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Body material:
    316 Edelstahlfühler
  • VE:
    1
  • Max. motor RPM:
    8000 rpm
Frequently Bought Together