About this item
Der gleichmäßige, pulsationsfreie Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
- Die Saugschuhkonstruktion ermöglicht höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
- Erreichen Sie eine Durchflussrate von 0,084 ml/Umdrehung mit Graphit-Zahnrädern
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet (aufgrund der benetzten Teile). Pumpenköpfe sind kompakt und einfach zu warten. Das modulare Design bietet Flexibilität—passen Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen an.
Pumpenkopf-Servicekits beinhalten: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn. Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.
- Förderleistung:0,084 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:420 ml/min bei 5000 rpm
- Max. Viskosität:100 cP
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:A-Mount Saugschuh-Pumpenkopf; SS/Graphit/PTFE; 0,084 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Differential pressure:2,8 bar (40 psi)
- Duty cycle continuous:Ja, 150 bis 5000 rpm
- Gear material:Carbon-Graphit
- Inlet connection:0.125 NPT(F)
- Internal bypass:Nein
- Outlet connection:0.125 NPT(F)
- Particulates:Nein
- Relief valve:Ja
- Run dry:Unter 30 Sekunden
- Suction lift, wet:610 mm von H₂O (24" H₂O)
- Min. temperature:–46 °C (–50 °F)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Body material:316 Edelstahlfühler
- Series:GA-V21
- Umkehrbar:-
- VE:1
- Max. motor RPM:8000 rpm