Mikropumpe A-Mount Pumpenkopf mit Hohlraum; Bypass, PPS, PPS, PTFE; 0.64 mL/Umdrehung
MFLX07001-80
Gleichmäßiger, pulsationsfreier Fluss für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
- Pumpenköpfe mit Hohlraum sind für höhere Eingangsdrücke ausgelegt.
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet (aufgrund der benetzten Teile). Pumpenköpfe sind kompakt und einfach zu warten. Das modulare Design bietet Flexibilität—passen Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen an.
- Förderleistung:0,64 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:1600 ml/min bei 5000 U/min
- Max. Viskosität:1500 cP
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:A-Mount Pumpenkopf mit Hohlraum; Bypass/PPS/PPS/PTFE; 0,64 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:316 SS, PPS, PTFE
- Differential pressure:5,2 bar (75 psi)
- Duty cycle continuous:Ja, 150 bis 5000 U/min
- Gear material:PPS
- Inlet connection:0.125 NPT(F)
- Internal bypass:Ja
- Min. viscosity:0,2 cP
- Outlet connection:0.125 NPT(F)
- Particulates:Nein
- Relief valve:Ja
- Run dry:Unter 30 Sekunden
- Suction lift, wet:610 mm von H₂O (24" H₂O)
- Min. temperature:–46 °C (–50 °F)
- Max. temperature:54 °C (130 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Body material:316 Edelstahlfühler
- Umkehrbar:-
- VE:1
- Max. motor RPM:10000 rpm
Frequently Bought Together