Masterflex® Schlauchklemme Mini für Schläuche bis zu 1/4“, On/Off, Acetal; 25/Pck
Artikelnr. MFLX06833-01
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Kein Rosten, Korrodieren oder Verformen.
- Hergestellt aus robustem Celcon-Kunststoff
Robuster Celcon-Kunststoffklemmen sind autoklavierbar; kein Rosten, Korrodieren oder Verformen. Nimmt flexible Schläuche auf.
Miniklemme nimmt Schläuche mit bis zu 1/4“ AD auf und bietet On/Off-Kontrolle. Die Standardklemme nimmt Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 1/2“ auf und verfügt über eine Ratsche mit zwölf Positionen, um den Durchfluss von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen einzustellen.
- Gehäusematerial:Polyoxymethylen (POM) Acetal
- Bezeichnung:Schlauchklemme Mini für Schläuche bis zu 1/4“, On/Off, Acetal; 25/Pck
- Environmentally Preferable:
- Pinch valve tube size:1/16" bis 1/4" AD
- VE:25
Frequently Bought Together