ContactUsLinkComponent
Masterflex® Schlauchklemme mit Ratsche für bis zu 1/2“ Schläuche, Acetal; 25/Packung
Artikelnr. MFLX06833-00
undefined
Masterflex® Schlauchklemme mit Ratsche für bis zu 1/2“ Schläuche, Acetal; 25/Packung
Artikelnr. MFLX06833-00
Über diesen Artikel
Kein Rosten, Korrodieren oder Verformen.
  • Hergestellt aus robustem Celcon-Kunststoff
Robuster Celcon-Kunststoffklemmen sind autoklavierbar; kein Rosten, Korrodieren oder Verformen. Nimmt flexible Schläuche auf.
Miniklemme nimmt Schläuche mit bis zu 1/4“ AD auf und bietet On/Off-Kontrolle. Die Standardklemme nimmt Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 1/2“ auf und verfügt über eine Ratsche mit zwölf Positionen, um den Durchfluss von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen einzustellen.
  • Gehäusematerial:
    Polyoxymethylen (POM) Acetal
  • Bezeichnung:
    Schlauchklemme mit Ratsche für bis zu 1/2“ Schläuche, Acetal; 25/Packung
  • Environmentally Preferable:
  • Pinch valve tube size:
    1/8" bis 1/2" AD
  • Garantie:
    3 Monate
  • VE:
    25
Frequently Bought Together