Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Platinum-Cured Silicone, 2.06 mm ID; 6/PK
Artikelnr. MFLX06421-42
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Haltbarkeit mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Mit Masterflex® L/S® Multikanal-Pumpenköpfen, kleine Kartuschen kompatibel.
Anwendungen: Pharmazeutik-, Biotechnologie- und Lebensmittelanwendungen sowie beim peristaltischen Pumpen
Eigenschaften: Hervorragende Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen wenden Sie sich bitte an unseren Produktanwendungsspezialisten.
- Maximale Durchflussrate:130 ml/min
- Schlauch Außen-Ø:3,76 mm (0.147")
- Schlauch Innen-Ø:2,06 mm (0,081")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, platingehärtetes Silikon, 2,06 mm ID; 6/PCK
- Länge:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:6
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:6
- C/L Masterflex Schlauchgröße:42
- Farbcodierte Stopps:Purple/Purple
- Hose barb size:0,0937"
- L/S Masterflex tubing size:42
Frequently Bought Together