Masterflex® L/S® 2-Stop High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 24; 4/Pk
Artikelnr. MFLX06421-24
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Geringfügig klarer als peroxidgehärtete Schläuche
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
- Weniger potenziell auslaugbare Stoffe
- Schlauchgröße: L/S 24
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und LebensmittelanwendungenMerkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Zur Verwendung mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfe.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:1800 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Platingehärtetes Silikon, L/S 24; 4/Pk
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:06421-24
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:4
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24
Frequently Bought Together