Masterflex® Transfer Tubing, Ultramicrobore PTFE, 0.006" ID x 0.016" OD; 100 ft
Artikelnr. MFLX06417-74
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Reibung minimieren, chemische Beständigkeit maximieren.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Verwenden Sie diesen lichtdurchlässigen Schlauch bei extremen Temperaturen und in Umgebungen mit aggressiven Chemikalien. Er ist chemisch inert, hat eine geringe Durchlässigkeit und weist den geringsten Reibungskoeffizienten aller Schläuche auf. Temperaturbereich beträgt –240 bis 260ºC (–400 bis 500ºF); Schmelzpunkt bei 327ºC (620ºF). Reißfestigkeit beträgt 2500 bis 4000 psi. PTFE-Schlauchharz ist UL-anerkannt und erfüllt die FDA-Normen (21 CFR 177.1550) und die Anforderungen der USP-Klasse VI.
- Schlauch Außen-Ø:0,4064 mm (0.016")
- Schlauch Innen-Ø:0,1524 mm (0,006")
- Wandstärke:0,127 mm
- Max. Druck:275,8 bar (4000 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, Ultramicrobore PTFE, 0,006" ID x 0,016" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Environmentally Preferable:
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–240 °C (–400 °F)
- Working pressure:275,8 bar (4000 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PTFE
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together