ContactUsLinkComponent
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 65-mm-Skala, 24,680 LPM Luft
  MFLX03268-35
undefined
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 65-mm-Skala, 24,680 LPM Luft
  MFLX03268-35
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus.
  • Maximale Durchflussrate:
    24680 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±2% des Messbereichs
  • Bezeichnung:
    65-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, 316 SS, 24,680 L/min Luft
  • Seq:
    32
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    03268-35
  • Float material:
    316 SS
  • Flow Tube material:
    Borosilikatglas
  • O-Ring material:
    Viton®
  • Max. Betriebstemperatur:
    121 °C (250 °F)
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,25%
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    316 stainless steel
  • Fitting material:
    316 Edelstahlfühler
  • Process connection:
    0,125" NPT(F)
Frequently Bought Together