ContactUsLinkComponent
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil, Korrelierte Ablesung, Aluminiumgehäuse und -fittings, 150-mm-Skala; 92 mL/min Luft
  MFLX03217-08
undefined
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil, Korrelierte Ablesung, Aluminiumgehäuse und -fittings, 150-mm-Skala; 92 mL/min Luft
  MFLX03217-08
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Messgeräte mit Ventilen verfügen über am Boden/Einlass montierte Ventile, die typischerweise für Überdruck bei Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es oben/am Auslass montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
  • Maximale Durchflussrate:
    92 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±2% des Messbereichs
  • Bezeichnung:
    92 ml/min Luft
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    03217-08
  • Float material:
    Glas
  • Flow Tube material:
    Borosilikatglas
  • Max. air flow rate:
    92 ml/min
  • O-Ring material:
    Buna-N
  • Max. Betriebstemperatur:
    121 °C (250 °F)
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,25%
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Aluminium
  • Fitting material:
    Aluminium
  • Process connection:
    0,125" NPT(F)
  • Valve material:
    Aluminium
Frequently Bought Together