ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Peroxide-Cured Silicone, 2.54 mm ID; 6/PK
Artikelnr. MFLX07616-46
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Peroxide-Cured Silicone, 2.54 mm ID; 6/PK
Artikelnr. MFLX07616-46
Über diesen Artikel
Lange Haltbarkeit - Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität!
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Std
Die erste einer Reihe von Optionen für Verlängerungsschläuche mit zwei Stopps finden Sie weiter unten unter Zubehör. Für Informationen zur Zusammensetzung unserer Zwei-Stopp-Schlauchverlängerungen, kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur Ihrer persönlichen Unterstützung.
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,54 mm
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch, 2-Stopp, peroxidgehärtetes Silikon, 2,54 mm ID; 6/PK
  • Länge:
    406 mm
  • Seq:
    14
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07616-46
  • Regulatory approvals:
    3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Tubes per pack:
    6
  • Garantie:
    1 year
  • Series:
    Similar to SC0104
  • Schlauchmaterial:
    Peroxide-cured silicone
  • VE:
    6
  • Farbcodierte Stopps:
    Purple/Orange
Frequently Bought Together