Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 3/16" ID x 5/16" OD; 300 Ft
Artikelnr. MFLX98906-06
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Die Zusammensetzung für niedrige Kompression behält ihre Form und Sauberkeit.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Reduzieren Sie die Auspackzeit, sparen Sie Versandkosten und stellen Sie sicher, dass Sie mit Schlauchgebinden immer genügend Schläuche zur Hand haben. Platingehärtete Silikonspulen werden als 300 oder 500-ft-Spulen verkauft.
- Schlauch Außen-Ø:8 mm (0,3125")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:0,9 bar (13 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Platingehärtetes Silikon, 3/16" ID x 5/16“ AD; 300 Ft
- Länge:91,4 m
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:98906-06
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:91,4 m (300 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Working pressure:0,9 bar (13 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:300 Feet
Frequently Bought Together