About this item
Bietet eine längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschlauchformulierungen.
- Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Übertrifft die Hygienestandards der USP-Klasse VI und 3A und ist außerdem FDA-konform
- Hergestellt gemäß den Good Manufacturing Practices (GMP)
- Ideal für pharmazeutische, Lebensmittel-/Getränke- und Laboranwendungen
- Schlauchgröße: L/S 14
Anwendungen: Pharmazeutische, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und LebensmittelanwendungenMerkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
Entscheiden Sie sich für unsere BioPharm Plus Silikonschläuche (Platin-gehärtet) für Reinheit, Flexibilität und eine längere Lebensdauer der Schläuche. Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und entsprechen den Hygienestandards der USP-Klasse VI, 3A und sind FDA-konform.
Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. High-Performance-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert. BioPharm Plus Silikonschläuche (platinvernetzt) haben einen Arbeitstemperaturbereich von -75 bis 450 °F (-60 bis 232 °C). Die Schläuche können im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
Change Notice CCN-2023-173 covers all products shipped after Jan 1st 2024.
- Maximale Durchflussrate:130 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:1,60 mm (0,063")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:232 °C (450 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Plus Platingehärtetes Silikon, L/S 14; 25 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:96440-14
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-40 °C (-40 °F)
- Regulatory approvals:3A;Europäisches Arzneibuch;FDA;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–60 °C (–75 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Garantie:Sofort einsatzbereite Systeme
- Schlauchmaterial:BioPharm Plus platinum-cured silicone
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:14