Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, L/S 17; 25 ft
Catalog # MFLX96420-17
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Ultraglatte Innenwände minimieren den Einschluss von Partikeln.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 17
Anwendungen: Pharmazeutische-, kosmetische-, Forschungs- und Autoanalyseanwendungen.
Eigenschaften: Ultraglatt, minimiert Bakterienwachstum, für Basen, Salze und Alkohole mit milder bis mittlerer Konzentration geeignet; geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:232 °C (450 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, L/S 17; 25 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:96420-17
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperature:–60 °C (–75 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Schlauchmaterial:BioPharm platinum-cured silicone
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:17
Frequently Bought Together