ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 5/16" ID x 9/16" OD; 25 Ft
Artikelnr. MFLX95802-17
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 5/16" ID x 9/16" OD; 25 Ft
Artikelnr. MFLX95802-17
CE certificate
Über diesen Artikel
Sie brauchen sich keine Sorgen um die Hitze zu machen - sie können für Anwendungen bis zu 460 °F verwendet werden.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, Luftfahrt, Nahrungsmittel und Getränke und generelle Laboranwendungen Merkmale: Platingehärtet, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral ungiftig, durchscheinend. Zertifizierung: Elastomer entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.2600); übertrifft die 3A-Hygienestandards. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -58 bis 446 °F (-50 bis 230 °C)
Sterilisation: Autoklav oder Gammasterilisation.
  • Schlauch Außen-Ø:
    14,4 mm (0,5625")
  • Schlauch Innen-Ø:
    8 mm (0,3125")
  • Wandstärke:
    3,2 mm
  • Max. Druck:
    1,4 bar (20 psi)
  • Max. temperature:
    230 °C (446 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Platingehärtetes Silikon, 5/16" ID x 9/16“ AD; 25 Ft
  • Länge:
    7,6 m
  • Seq:
    28
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    95802-17
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Working pressure:
    1,4 bar (20 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Schlauchmaterial:
    Platin-ausgehärtetes Silikon
  • VE:
    25 Feet
Frequently Bought Together