About this item
Für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen entwickelt.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Zwei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
Der PVC-Schlauch für Lösungsmittel/Kohlenwasserstoff ist beständig gegen Ozon und UV-Licht, Rissbildung, Dehnen und Aushärten. Es ist ideal für Chromatographie-Anwendungen und für den Transfer von Kraftstoffen, Destillaten, Schmiermitteln und Kühlmitteln auf Glykolbasis. Es hat ein gelbes, durchscheinendes Aussehen, einen Temperaturbereich von -30 bis 85 °C und eine Lebensdauer von etwa 1000 Stunden bei 100 U/min.
Die Gesamtlänge der PVC Solvent/Hydrocarbon 95605-Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:2,06 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 3-Stopp, Solva™, 2,06 mm ID; 12/PK
- Länge:455 mm
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Modell:95605-42
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0299
- Schlauchmaterial:Solva™
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Purple/Purple